Learn More
CEP-40783, MedChemExpress
Código de producto. 16495947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495947 5 mg 5 miligramos
16484486 100 mg 100 miligramos
16483218 10 mg 10 miligramos
16479766 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100946
MedChemExpress CEP-40783 is a potent, selective and orally available inhibitor of AXL and c-Met with IC50 values of 7 nM and 12 nM, respectively.
CEP-40783 is a potent, selective and orally available inhibitor of AXL and c-Met with IC50 values of 7 nM and 12 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CEP-40783
CAS 1437321-24-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H26F2N4O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo RXDX-106
Información de solubilidad DMSO : 3.12 mg/mL (5.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C(C)C)C(N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)=O)NC3=CC=C(OC4=CC=NC5=CC(OC)=C(OC)C=C45)C(F)=C3
Peso molecular (g/mol) 588.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.56
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease