Learn More
Gilson™ Microcentrífuga CENTRY™ 117
Código de producto. 16308601 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16308601 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 16308601 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 36110210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Con velocidades de hasta 13.500 rpm, la microcentrífuga CENTRY 117 tiene una pantalla táctil fácil de usar y ofrece la posibilidad de recuperar con un solo botón hasta nueve programas de ejecución personalizados almacenados.
Uso intuitivo:
  • La microcentrífuga CENTRY™ 117 tiene un control de pantalla táctil a todo color que muestra la velocidad (rpm o RCF), el tiempo establecido y el tiempo de funcionamiento restante.
  • Programe y almacene fácilmente hasta nueve programas de ejecución personalizados, a los que puede acceder simplemente con un solo botón.
  • La microcentrífuga CENTRY™ alcanza velocidades de 1000 a 13 500 rpm ( a 16 800 x g), que se pueden ajustar en incrementos de rpm.
  • El temporizador incorporado le permite configurar cualquier tiempo entre 1 y 99 minutos.
Precisión de la temperatura mejorada:
  • La microcentrífuga CENTRY™ 117 ofrece controles de temperatura mejorados con su sistema de flujo de aire exclusivo, lo que garantiza que las muestras permanezcan a temperatura constante, incluso durante ciclos más largos.
  • La centrífuga también se puede utilizar en una sala fría.
Diseño adaptable:
  • Con su diseño de rotor combinado, la microcentrífuga CENTRY™ 117 puede alojar hasta 24 tubos de 1,5−2,0 ml o 2 tiras de PCR (16 x 0,2 ml) sin necesidad de adaptadores separados, lo que la convierte en ideal para muchos laboratorios.
  • Además, su tamaño compacto ocupa menos espacio en su mesa de trabajo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vel. máx 13.500 rpm
Amperaje 0,7 A
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 22,86 x 30,48 x 19,7 cm
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de producto Enchufe europeo
Intervalo de temperatura (métrico) 4 °C a 35 °C