Learn More
Gilson™ Minicentrífuga CENTRY™ 103
Código de producto. 16497935 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16497935 8 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml) cada uno
1 options
Código de producto. 16497935 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    438.90€ / paquete de 1
    Ahorro 10.10€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La minicentrífuga CENTRY™ 103 es una minicentrífuga portátil y fácil de usar, ideal para la separación rápida de partículas de un sobrenadante o para la reducción de una gota de líquido de las paredes de los microtubos.
  • El diseño ergonómico, el tamaño reducido y el control debatería opcional permite utilizar la microcentrífuga CENTRY™ 103 en cualquier lugar
  • Equipada con rotores de alta calidad y fáciles de cambiar que alojan microtubos o tiras de tubos
  • Las operaciones de inicio y finalización sencillas se controlan simplemente presionando la tapa
  • Alcanza al instante una velocidad fija de 6000 rpm sin ajuste
  • Características de seguridad integradas, como parada automática después de seis minutos de giro continuo, conector tipo pellizco para asegurar rotores y un indicador de alimentación de luz roja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 microtubos (1,5 ml o 2,0 ml)
Vel. máx 6000 rpm
Refrigerado No
Tipo de producto Minicentrífuga