Learn More
Labconco™ Concentrador de vacío centrífugo CentriVap refrigerado, resistente al ácido
BIOPHARMA
Código de producto. 12695365 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material de la cámara:
Recubierto de PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material de la cámara unitSize
12695365 Recubierto de PTFE 1 PCS
1 options
Código de producto. 12695365 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7310032
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El concentrador centrífugo CentriVap refrigerado está diseñado para concentrar rápidamente varias muestras pequeñas sensibles al calor, como ARN y proteínas, utilizando la fuerza centrífuga, el vacío y la temperatura controlada.
Concentrador de sobremesa CentriVap refrigerado, resistente a ácidos, receptáculo y enchufe Schuko.
Diseñado para concentrar rápidamente varias muestras pequeñas sensibles al calor, como ARN y proteínas, utilizando fuerza centrífuga, vacío y temperatura controlada. Combina un sistema de refrigeración que se enfría a – 4 °C con un calentador que se calienta a 100 °C para lograr las temperaturas ajustadas que desea el usuario.'
  • de sobremesa, encimera...
  • Resistente a ácidos
  • Receptáculo y enchufe Schuko
  • Suministro eléctrico de 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones Marcado CE
Peso con embalaje (imperial) 108,0 lb
Peso con embalaje (métrico) 49,0 kg
Tensión 0-300 V
Material de la cámara Recubierto de PTFE
Longitud (imperial) 14,3 in
Altura (imperial) 16,6 in
Altura (métrico) 42,2 cm
Longitud (métrico) 36,3 cm
Tipo de tapón Schuko
Anchura (métrico) 55,1 cm
Anchura (imperial) 21,7 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,3 x 21,7 x 16,6 pulg (36,3 x 55,1 x 42,2 cm)