Learn More
Labconco™ Concentrador de sobremesa CentriVap, 230 V, conector macho y receptáculo Schuko
BIOPHARMA
Código de producto. 15133095 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
800 ml (máx.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15133095 800 ml (máx.) cada uno
1 options
Código de producto. 15133095 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7810030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6790.00€
    5643.09€ / paquete de 1
    Ahorro 1146.91€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Utilice fuerza centrífuga, vacío y calor para evaporar los disolventes rápidamente a partir de varias muestras biológicas o analíticas
  • Elimina los golpes y la espuma, y maximiza la recuperación de trazas de solutos.
  • El calentador de 300 W controlado por microprocesador cubre desde el ambiente hasta los 100 °C en incrementos de 1 °C.
  • La opción Heat Boost™ rodea la cámara con un calor extra controlado a la temperatura programada y más cerca de la muestra.
  • Receptáculo eléctrico incluido para una bomba de vacío accesoria (se vende por separado).
  • El retardo de vacío evita los golpes al permitir que el rotor alcance la velocidad antes de aplicar el vacío.
  • El botón Quick-Start™ pone en marcha el rotor, el calentador, los temporizadores y la bomba.
  • El sistema Quick-Stop™ detiene la bomba, abre la válvula de liberación de vacío y detiene el rotor en segundos después de que expire el tiempo o se pulse el botón RUN/STOP.
  • La memoria almacena nueve programas de usuario (temperatura/tiempo de calentamiento/tiempo de funcionamiento).
  • La pantalla LCD muestra los parámetros de funcionamiento y los programas.
  • Diseño compacto y de perfil bajo.
  • Posibilidad de elegir entre una tapa acrílica extraíble con una junta grande y duradera o una tapa de cristal para utilizarla con disolventes que atacan el acrílico.
  • El pestillo de seguridad bloquea la tapa cuando el rotor está girando y evita que se ponga en marcha cuando la tapa está abierta.
  • La cámara de muestras resistente a la corrosión tiene un acabado epoxi que facilita la limpieza y la descontaminación.
  • El motor sin escobillas controlado por microprocesador funciona hasta 1725 rpm.
  • Se apila sobre la trampa de frío para ahorrar espacio.
  • Tubo de vacío de 1,27 cm (0,5 pulg.) de DE
Especificaciones
Certificaciones CE
Frecuencia 50 Hz
Admite Rotores
Peso con embalaje (imperial) 48 lb
Peso con embalaje (métrico) 22 kg
Tipo Concentrador de sobremesa CentriVap con tapa acrílica
Tensión 230 V
Volumen (métrico) 800 ml (máx.)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Material de la cámara Aluminio recubierto de polvo
Amperaje 6 A
Longitud (imperial) 19,3 in
Altura (imperial) 11,7 in
Altura (métrico) 29,7 cm
Longitud (métrico) 49 cm
Material Acero y aluminio
Velocidad 1725 rpm
Tipo de tapón Schuko
Anchura (métrico) 37,3 cm
Anchura (imperial) 14,7 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 49 x 37,3 x 29,7 cm