Learn More
Centrinone, MedChemExpress
Código de producto. 16497506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497506 100 mg 100 miligramos
16483597 50 mg 50 miligramos
16440058 5 mg 5 miligramos
16487578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18682
MedChemExpress Centrinone (LCR-263) is a selective and reversible inhibitor of polo-like kinase 4 (PLK4) with a Ki of 0.16 nM.
Centrinone (LCR-263) is a selective and reversible inhibitor of polo-like kinase 4 (PLK4) with a Ki of 0.16 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Centrinone
CAS 1798871-30-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25F2N7O6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo LCR-263
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (48.92 mM)
SMILES FC(C([N+]([O-])=O)=CC=C1)=C1CS(C2=CC(F)=C(SC3=NC(NC4=NNC(C)=C4)=C(OC)C(N5CCOCC5)=N3)C=C2)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 633.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.65
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease