Learn More
Centrinone-B, MedChemExpress
Código de producto. 16497578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497578 10 mg 10 miligramos
16493597 50 mg 50 miligramos
16450058 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18683
MedChemExpress Centrinone-B (LCR-323) is a potent and highly selective PLK4 inhibitor, with a Ki of 0.59 nM.
Centrinone-B (LCR-323) is a potent and highly selective PLK4 inhibitor, with a Ki of 0.59 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Centrinone-B
CAS 1798871-31-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27F2N7O5S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo LCR-323
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (39.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C([N+]([O-])=O)=CC=C1)=C1CS(C2=CC(F)=C(SC3=NC(NC4=NNC(C)=C4)=C(OC)C(N5CCCCC5)=N3)C=C2)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 631.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.67
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease