Descripción
Centrin 1 Polyclonal specifically detects Centrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Centrin 1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | calcium binding protein, caltractin, Caltractin isoform 2, CEN1centrin-1, centrin, EF-hand protein, 1, CETN, EF-hand protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human Centrin 1. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |