Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de recalificación estándar de centrífugas
Código de producto. 30178682
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30178682 Centrífuga 1 unidad
1 options
Código de producto. 30178682 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor RQCENSTD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Servicios de recalificación para centrífugas estándar (documentación incluida)
Recalificación (RQ): Verificación documentada de que el equipo (tal como está instalado) está funcionando según lo previsto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
  • Verifica funciones importantes del equipo y ayuda a garantizar que el equipo funcione como lo espera el fabricante y cumpla con los estándares y requisitos.
  • Pruebas clave: Velocidad mínima/máxima, tiempo breve/extendido, temperatura para modelos refrigerados.
  • Tenga en cuenta que la instalación y la calificación operativa, idealmente junto con el mantenimiento preventivo y la calibración, deben completarse en el equipo de laboratorio antes de que se puedan realizar los servicios de recalificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Tipo de producto Servicio de recalificación