Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de recalificación de Centrifuge Plus con prueba de ciclo
Código de producto. 30178675
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30178675 Centrífuga 1 unidad
1 options
Código de producto. 30178675 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor RQCTCENPLUS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Servicios de recalificación que incluyen pruebas de ciclo para Centrifuge Plus (documentación incluida)
Recalificación (RQ): Verificación documentada de que el equipo (tal como está instalado) está funcionando según lo previsto de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
  • Verifica funciones importantes del equipo y ayuda a garantizar que el equipo funcione como lo espera el fabricante y cumpla con los estándares y requisitos.
  • Pruebas clave: Velocidad mínima/máxima, tiempo breve/extendido, temperatura para modelos refrigerados.
  • Prueba de ciclo (CT): Prueba de punto en el tiempo que monitorea una unidad y un rotor específico en puntos de ajuste de velocidad, tiempo y temperatura (si corresponde) predefinidos.
  • Las pruebas demuestran que una unidad y un rotor especificado pueden cumplir con las especificaciones del cliente.
  • Tenga en cuenta que la instalación y la calificación operativa, idealmente junto con el mantenimiento preventivo y la calibración, deben completarse en el equipo de laboratorio antes de que se puedan realizar los servicios de recalificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Tipo de producto Servicio de recalificación