Learn More
Eppendorf™ Centrífugas MiniSpin™/MiniSpin™ plus
BIOPHARMA
Código de producto. 15825083 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífugo MiniSpin
Centrífugo MiniSpin (UE-IVD)
Centrífugo MiniSpin más
Centrífugo MiniSpin más (EU-IVD)
Capacidad:
12 x 2 mL
12 x 1,5/2 ml
Unit Size:
1 PCS
1 set
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Requisitos eléctricos Modelo Capacidad Unit Size
15825083 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífugo MiniSpin más 12 x 2 mL 1 set
15805083 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífugo MiniSpin 12 x 2 mL 1 set
10132861 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífugo MiniSpin (UE-IVD) 12 x 1,5/2 ml 1 PCS
10738882 230 V, 50/60 Hz (UE) Centrífugo MiniSpin más (EU-IVD) 12 x 1,5/2 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15825083 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5453000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00€
    1524.00€ / 1 sets
    Ahorro 116.00€
    7% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Con las centrífugas Eppendorf MiniSpin y MiniSpin plus, no hay necesidad de compartir. Estas potentes centrífugas de nivel básico son lo suficientemente pequeñas como para que cada estación de trabajo pueda disponer de una. Las piezas clave están hechas de metal para la máxima seguridad y la MiniSpin plus es lo suficientemente rápida para las separaciones de biología molecular.
  • Capacidad del rotor: Recipientes de 12 × 1,5/2,0 ml, tiras de PCR de 2 × 8 tubos
  • Vel. máx.: 14.100 × g (14.500 rpm)
  • Tamaño muy compacto.
  • Tiempo de aceleración y deceleración < 13 s
  • Pantalla digital fácil de usar para el tiempo y la velocidad.
  • Recipiente de rotor de metal
  • Tecla separada de centrifugación corta para una centrifugación rápida y cómoda.
  • El flujo de ventilación óptimo reduce el calentamiento y protege las muestras sensibles a la temperatura
  • Cierre suave de la tapa con bloqueo ergonómico.
  • Apertura automática de la tapa al final de la secuencia para evitar el calentamiento de la muestra y permitir un fácil acceso a las muestras.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Capacidad 12 x 2 mL
    Vel. máx 14500 rpm
    RCF máx. 14.100 x g
    Altura exterior (imperial) 5,12 in
    Altura exterior (métrico) 13,0 cm
    Nivel de ruido <52 dB(A)
    Temporizador De 15 s a 99 min, con función de ciclo continuo
    Anchura exterior (imperial) 8,86 in
    Anchura exterior (métrico) 22,5 cm
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Incluye Con rotor F-45-12-11
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    Ventilado/a Sí
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Dimensiones exteriores (L × An × Al) 226 x 239 x 120 mm
    Tipo de controlador Teclado
    Modelo Centrífugo MiniSpin más
    Vataje 85 W
    Rotor incluido Sí
    Refrigerado No
    Estándares EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Frecuencia 50/60 Hz
    Tensión 230 V
    Tipo de pantalla LCD grande