Especificaciones
| Capacidad | 12 x 2 mL |
| Vel. máx | 14.500 rpm |
| RCF máx. | 14.100 x g |
| Altura exterior (imperial) | 5,12 in |
| Altura exterior (métrico) | 13,0 cm |
| Nivel de ruido | <49 dB(A) |
| Temporizador | De 15 s a 30 min |
| Anchura exterior (imperial) | 8,86 in |
| Anchura exterior (métrico) | 22,5 cm |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Mostrar más |