Learn More
Fisherbrand™ Paquete de cultivo celular para centrífuga GT4R Expert
Código de producto. 17151925 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Rotor:
Rotor de 4 x 1000 ml
Rotor de 4 x 750 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Rotor unitSize
17151925 Rotor de 4 x 750 ml cada uno
17131925 Rotor de 4 x 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17151925
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
¡No pierda tiempo buscando los números de pieza adecuados para su aplicación! El Fisherbrand™ El paquete experto de centrífuga refrigerada (GT4R) es un paquete de centrífuga impulsado por aplicaciones que garantiza un pedido rápido y conveniente de todos los componentes necesarios para ejecutar un protocolo específico.
  • Facilidad de uso:
    • Capacidad excepcional para procesar sustancias cónicas de 40 x 50 ml en un solo ciclo, bajo tapas certificadas de biocontención
    • Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
    • Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
    • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
    • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
    • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
    • Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
    • Sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
    • Sistema con certificación de CAMR™, Porton Down (Reino Unido)
    • El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
    • Esta tecnología optimiza la seguridad y mejora las separaciones.
    • El sistema está refrigerado
    Diseño que ahorra espacio:
    • Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
    Bajo consumo energético:
    • El sistema ofrece hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
RCF máx. 25.830 x g
Línea de productos Fisherbrand
Refrigerado Sí
Incluye Centrífuga refrigerada, 4 rotores de 750 ml, cubetas, tapas de biocontención, adaptadores cónicos de 50 ml, adaptadores cónicos de 15 ml
Modelo Paquete de cultivo celular GT4R Expert 3L (refrigerado)
Rotor Rotor de 4 x 750 ml
Tipo Paquete de cultivo celular 3L para centrífuga refrigerada GT4R Expert
Requisitos eléctricos 50/60 Hz
Tensión 200/230 V