Learn More
Eppendorf™ Cubos de centrífuga
Código de producto. 15234546 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de lugares:
1
4
7
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de lugares Tamaño de la unidad
15234546 4 paquete de 2
12079927 7 paquete de 4
10676313 1 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15234546 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5409721003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    99.40€ / paquete de 2
    Ahorro 9.60€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Cubos para: Rotor S-24-11-AT, rotor A-4-62, rotor A-4-81
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 4 tubos Eppendorf de 1,5 ml/2 ml con rotor S-24-11-AT
Capacidad 4 x 1,5/2 ml
Tipo de recipiente Cestillo
N.º de lugares 4
Cantidad 2/paq.