Descripción
- Adaptadores para centrífugas Eppendorf™ 5810 y 5810R.
- Compatible con tubos cónicos o planos
Specifications
Specifications
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Plana |
| Capacidad | De 180 a 250 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotores de centrífuga 5810 y 5810 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 62 mm |
| N.º de lugares | 4 |
| N.° por paquete | 2/paq. |