Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de centrífuga
Código de producto. 10592774 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 tubo cónico de 15 ml
1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml
Tipo:
Adaptador de diámetro pequeño
Adaptador de gran calibre
Adaptador de tubo
Para utilizar con (equipo):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
10592774 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml Adaptador de gran calibre Rotor F-35-6-30 paquete de 2
10638004 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml Adaptador de diámetro pequeño Rotor F-35-6-30 paquete de 2
10789272 1 tubo cónico de 15 ml Adaptador de tubo Rotor A-8-17 paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10592774 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5427734007
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Accesorio para equipos de manipulación de líquidos Eppendorf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de gran calibre
Capacidad 1 tubo de recogida de sangre de 7 a 15 ml
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Longitud máx. del tubo Entre 90 y 105 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor F-35-6-30
Descripción Adaptador, diámetro grande
N.° por paquete 2/paq.