Learn More
Eppendorf™ Frasco de cuello ancho para centrífuga 5910 R
Código de producto. 16336495 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16336495 1 L paquete de 2
1 options
Código de producto. 16336495 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5910770006
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Frasco redondo, de cuello ancho y fondo plano para centrífuga 5910 R con rotor S - 4 x 400
  • Capacidad: 1.000 mL
  • Forma: redondo, cuello ancho, fondo plano
  • Tamaño (diámetro × altura): 118 x 133 mm
  • Vida útil: Mínimo 2 años o 250 ciclos de 30 min a 4 °C - 25 °C
  • Esterilizable en autoclave: Mínimo 50 ciclos a 125 °C
  • Material: polipropileno (PP)
  • RCF máxima: 4415 × g (Centrífuga 5910 R con rotor S-4xUniversal)
  • Conjunto de 2 piezas
  • Adaptador necesario (N.º de catálogo 5910 756.003)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 81 x 177 mm
Material Polipropileno
Envase Conjunto de 2 piezas
Boca Ancha
Diámetro (métrico) 118 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Forma redonda