Descripción
- Capacidad: 400 ml
- Forma: redondo, cuello ancho, fondo plano
- Tamaño (diámetro × altura): 81 x 117 mm
- Vida útil: Mínimo 2 años o 250 ciclos de 30 min a 4 °C – 25 °C
- Esterilizable en autoclave: Mínimo 50 ciclos a 125 °C
- Material: polipropileno (PP)
- RCF máxima: 5263 × g (Centrífuga 5910 R con rotor S - 4 × 400)
- Conjunto de 2 piezas
- Adaptador necesario (N.º de catálogo 5910 706.006)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 118 x 133 mm |
| Material | Polipropileno |
| Envase | Conjunto de 2 piezas |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5910 R con rotor S — 4 x 400 |
| Diámetro (métrico) | 81 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |