Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5910 R High Speed Package (EU)
Código de producto. 16612842 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
:
Enchufe de la UE
Código de producto.
16612842 Enchufe de la UE
1 options
Código de producto. 16612842 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5942000148
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La centrífuga R 5910 ofrece una gestión avanzada de la temperatura y mayor flexibilidad que las centrífugas multiuso estándar.
  • Paquete de alta velocidad
  • Con rotor FA-6x50
  • Refrigerado
  • Los tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticas a los aerosoles permiten cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
RCF máx. 22.132 x g
Pantalla LCD grande y luminoso
Altura exterior (imperial) 14,5 in
Temporizador De 10 s a 59 h 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
Anchura exterior (imperial) 28,3 in
Anchura exterior (métrico) 72 cm
Vataje 1650 W
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Intervalo de velocidad máxima 100 - 14 000 rpm
Memoria para programas 99 (5 teclas de programa)
Perfil (aceleración/frenado) 10/10