Descripción
- Paquete de recogida de grandes volúmenes
- Con rotor S-4xUniversal, incl. cestillos universales y adaptadores de 1 l (4), frascos Eppendorf de1 l (4)
- Refrigerado
- Los tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticas a los aerosoles permiten cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
- Tapa de centrífuga con cierre suave.
- Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
- Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
- Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| RCF máx. | 22.132 x g |
| Pantalla | LCD grande y luminoso |
| Altura exterior (imperial) | 14,5 in |
| Temporizador | De 10 s a 59 h 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta |
| Anchura exterior (imperial) | 28,3 in |
| Anchura exterior (métrico) | 72 cm |
| Vataje | 1650 W |
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Intervalo de velocidad máxima | 100 - 14 000 rpm |
| Mostrar más |