Descripción
- Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 250 ml
- Rotor de placa para centrifugación de todo tipo de MTP, PCR, cultivo celular o Deepwell Plates
- Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
- Centrifugación de alta velocidad de hasta 20.913 × g (14.000 rpm)
- Tapa de centrífuga con cierre suave.
- Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
- Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
- Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
- Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2 x 5 MTP, 2 x 2 DWP |
| RCF máx. | 2,250 x g |
| Vel. máx | 3,700 rpm |
| Refrigerado | Sí |
| Rotor | A-2-DWP |
| Rotor incluido | Sí |
| Tipo de tapón | UE |