Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5702/5702 R/5702 RH
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17454132 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Vel. máx:
4400 rpm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Vel. máx Tamaño de la unidad
17454132 4400 rpm 1 set
1 options
Código de producto. 17454132 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702000485
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
5702 se han diseñado específ. para satisfacer las necesidades de los laboratorios de inv. clínica y cultivo celular de medio rendimiento. Son muy compactas y se adaptan fácilmente a la mesa de laboratorio, además son sumamente silenciosas.
  • Máx. velocidad: 3,000 x g (4.400 rpm)
  • Muy compactas para poder adaptarse a todas las mesas de laboratorio
  • Funcionamiento extremadamente silencioso para mejorar el entorno de trabajo
  • La baja altura de acceso facilita la carga y descarga de las muestras
  • Función de frenado SOFT para una aceleración y frenado suaves. Optimizadas para la separación celular mediante centrifugación por gradiente
  • La función At set RPM inicia el temporizador en cuanto se haya alcanzado la velocidad rotatoria seleccionada para ciclos de centrifugación reproducibles
  • Bloqueo del teclado para prevenir ajustes no intencionados
  • La cámara del rotor es de acero inoxidable y resulta fácil de limpiar
  • Detección electrónica de desequilibrios para máxima seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Tipo de controlador Rotary Knobs
RCF máx. 3,000 x g
Vel. máx 4400 rpm
Línea de productos Centrifuge 5702
Refrigerado No
Incluye Rotor A-4-38, Adapters for 13/16 mm blood collection tubes (2 sets of 2 adapters)
Nivel de ruido < 46 dB(A) with Rotor A-4-38
Temporizador 0 to 99 min., with continuous run function
Anchura exterior (imperial) 15 in.
Anchura exterior (métrico) 38 cm
Altura exterior (imperial) 10.6 in.
Altura exterior (métrico) 27 cm
Requisitos eléctricos 230V/50–60Hz (GB)
Tensión 230 V
Vataje 380 W
Tipo de pantalla LCD