Learn More
Eppendorf Centrífuga 5427 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17844744 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V / 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor FA-45-30-11
Con rotor FA-45-48-11
Sin rotor
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Incluye Tamaño de la unidad
17844744 230 V / 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-48-11 cada uno
17824744 230 V / 50/60 Hz (UE) Sin rotor cada uno
17854744 230 V / 50/60 Hz (UE) Con rotor FA-45-30-11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17844744 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5429000210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7410.00€
    6825.00€ / paquete de 1
    Ahorro 585.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La centrífuga 5427 R contiene un refrigerante natural (R290) para proteger sus muestras y el medio ambiente.
  • Capacidad del rotor de 48 x 1,5/2,0 ml y 12 x 5,0 ml
  • QuickLock Rotor para fácil bloqueo de la tapa
  • Velocidad máx. 25,001 x g (16,220 rpm)
  • El rotor de alta capacidad de 48 posiciones aumenta de forma considerable la productividad y ahorra tiempo
  • Cierre con un solo dedo de tacto suave para un funcionamiento ergonómico
  • Rango de temperatura de -11 °C a 40 °C
  • FastTemp Función para preenfriamiento rápido (11 minutos desde ∼23 °C °a 4 °C)
  • Apagado ECO programable después de 1, 2, 4 u 8 horas sin uso para ahorrar energía y prolongar la vida útil del compresor
  • El sistema de drenaje de condensación integrado elimina la acumulación de agua.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para mayor seguridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Vel. máx 16,220 rpm
RCF máx. 25,001 x g
Altura exterior (imperial) 10 in
Altura exterior (métrico) 25.4 cm
Nivel de ruido < 55 dB(A) con rotor F-45-48-11
Temporizador De 5 s a 9:59 h
Anchura exterior (imperial) 12,6 in
Anchura exterior (métrico) 31.9 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye Con rotor FA-45-48-11
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
Requisitos eléctricos 230 V / 50/60 Hz (UE)
Modelo Centrífuga 5427 R, mandos giratorios
Vataje 495 W
Refrigerado Sí
Tensión 230 V
Tipo de producto Microcentrífuga
Tipo de pantalla LCD grande y luminosa