Learn More
Eppendorf™ Centrifugadora 5425 R - Microcentrífuga
Código de producto. 31759308 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
5425 R, enchufe EU
5425 R, enchufe GB
Enchufe 5425 R, IVD, GB
Enchufe 5425 R, IVD, UE
Tipo de controlador:
Manilla
Teclado
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de controlador Tamaño de la unidad
31759308 5425 R, enchufe EU Teclado cada uno
31759310 Enchufe 5425 R, IVD, UE Teclado cada uno
31759303 Enchufe 5425 R, IVD, GB Teclado cada uno
31759307 5425 R, enchufe GB Teclado cada uno
31759311 Enchufe 5425 R, IVD, UE Manilla cada uno
31759309 Enchufe 5425 R, IVD, GB Manilla cada uno
31759305 5425 R, enchufe EU Manilla cada uno
31759304 5425 R, enchufe GB Manilla cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31759308 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5406000117
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las microcentrífugas refrigeradas cuentan con funcionamiento ergonómico y seis rotores con una velocidad máxima de hasta 21.300 x g, cubriendo todas las aplicaciones de biología molecular en tubos de 0,2 a 5 mL.
  • Características de software destacadas (por ejemplo, aceleración y frenado ajustables, función corta sin pulsar la tecla de forma continua)
  • OptiBowl™ Diseñado para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa del rotor
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Tapas herméticas Eppendorf QuickLock™ a aerosoles para un manejo sencillo y seguro
  • Características especiales para la centrífuga 5425 R:
    • Sistema de refrigeración excepcional para procesar muestras sensibles a la temperatura de 0,2 a 5 mL
    • La tecnología del compresor reduce las vibraciones y protege tus muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad 24 tubos de 1,5/2 mL
Vel. máx 15,060 rpm
RCF máx. 21,300 x g
Nivel de ruido <54 dBA
Temporizador De 10 s a 9 h 59 min., con función de ejecución continua
Anchura exterior (imperial) 11,42 in
Anchura exterior (métrico) 29 cm
Tipo de controlador Teclado
Fondo (imperial) 15,4 in
Fondo (métrico) 39 cm
Modelo 5425 R, enchufe EU
Rotor incluido Sí
Refrigerado Sí
Tensión 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Tipo de producto Microcentrífuga
Tipo de pantalla Pantalla LCD grande y luminosa
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +40 °C