Descripción
- Características de software destacadas (por ejemplo, aceleración y frenado ajustables, función corta sin pulsar la tecla de forma continua)
- OptiBowl™ Diseñado para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa del rotor
- Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
- Tapas herméticas Eppendorf QuickLock™ a aerosoles para un manejo sencillo y seguro
- Características especiales para la centrífuga 5425 R:
- Sistema de refrigeración excepcional para procesar muestras sensibles a la temperatura de 0,2 a 5 mL
- La tecnología del compresor reduce las vibraciones y protege tus muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 24 tubos de 1,5/2 mL |
| Vel. máx | 15,060 rpm |
| RCF máx. | 21,300 x g |
| Nivel de ruido | <54 dBA |
| Temporizador | De 10 s a 9 h 59 min., con función de ejecución continua |
| Anchura exterior (imperial) | 11,42 in |
| Anchura exterior (métrico) | 29 cm |
| Tipo de controlador | Manilla |
| Fondo (imperial) | 15,4 in |
| Fondo (métrico) | 39 cm |
| Mostrar más |