Learn More
Tork Dispensador Centrefeed, blanco y turquesa
Código de producto. 31908324 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Toallas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
31908324 Toallas cada uno
1 options
Código de producto. 31908324 Proveedor Tork N.º de proveedor 659000
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Solución de alta capacidad para entornos profesionales donde se requiere limpiar tanto las manos como las superficies.
  • El dispensador Centrefeed mejora rápidamente los niveles de higiene con un diseño fácil de limpiar.
  • Diseño robusto que resiste un uso intenso.
  • La operación y dispensación con una sola mano simplifican el uso del personal.
  • El relleno de alta capacidad y sin complicaciones favorece un bajo mantenimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador M2 del Sistema de Rollos de Alimentación Central.
Color Blanco, azul
Alternate Part Number 7322540430387
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 257 x 239 x 372 mm
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 239 mm
Anchura (imperial) 10.11 in
Anchura (métrico) 257 mm
Altura (imperial) 14,6 in
Altura (métrico) 372 mm
Admite Toallas
Material Plástico
Mounting Independiente
No. of Compartments 1
Product Style Parte superior abierta
Modelo Alimentación central
Cantidad 1