Learn More
CENPW Antibody, mFluor Violet 500 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18444056 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18444056 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18444056 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281905MFV500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CENPW Polyclonal specifically detects CENPW in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CENPW
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cancer-up-regulated gene 2 protein, centromere protein W
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CENPW antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CENPW. The immunogen is located within the first 50 amino acids of CENPW. Amino Acid Squence: SQRKQIKRKAPRGFLK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 387103
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus