Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ CS220 - Agitador de incubadora de CO 2 de gran capacidad
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
Acelera tu crecimiento - CellXpert™ CS220 - Incubadora CO2
El CS220 es un agitador incubador de CO 2 apilable y de gran capacidad diseñado para acelerar proyectos de investigación en cultivos de suspensión en mamíferos. CellXpert™
A la venta por separado: plataforma, abrazaderas, almohadillas adhesivas, base o pies de almacenamiento, paquete de suministro de agua. Opcional: 1-2 kits de apilamiento y soporte para depósito de agua
- Alta capacidad de matraces
- Rutina de esterilización a 180 °C integrada: incluyendo asistente y protocolo de rendimiento descargable, sin restricciones locales de flujo UV/desinfección de superficies
- Cámara de acero inoxidable: Diseño higiénico según la norma EN ISO 14159:2008, más solo unas pocas piezas internas y sin ruedas motrizes, rendijas, cables ni aletas calefactoras en el interior
- Rendimiento optimizado por espacio de laboratorio: Mayor relación de plataforma frente a huella en el mercado, apilable hasta 3 veces
- Ahorra costes: Siempre incluye: plataforma deslizante, control en alta velocidad, interfaz táctil, puerto de acceso, rutina de esterilización a 180 °C, sin lámparas UV que requieran intercambio frecuente, bajo consumo de gas y energía
- Eppendorf X-drive: Transmisión shaker probada y probada con cuatro ejes de soporte de peso para vibraciones 24/7
- Puerta deslizante y plataforma deslizante: Ahorra espacio y garantiza un montaje, limpieza y mantenimiento – rápidos y sencillos de experimentos incluso en la parte trasera de la recámara
- Control total y análisis rápido de la causa raíz: 7 in. La pantalla táctil muestra todos los puntos de ajuste y parámetros actuales de un vistazo, una visión visual directa de los datos/eventos registrados, incluyendo apertura de puertas y alarmas, gestión del usuario
Aplicaciones:
- Expresión de proteínas
- Detección
- Desarrollo de líneas celulares
- Desarrollo inicial del proceso
- Producción de vectores virales en células de mamíferos, por ejemplo, Ad, AAV, LV
- Bioreactor Preparación del inoculo
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 51 mm |
| Ángulo de rotación | 0° |
| Capacidad portante (métrico) | 25 kg |
| Intervalo de velocidad | De 20 a 250 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 8 °C por encima de la temperatura ambiente a 60 °C |
| Tipo de producto | Incubadora de CO2 |
| Capacidad portante (imperial) | 56 lb. |
| Tipo de tapón | UE |
| Uniformidad de temperatura | ± 0,3 °C a 37 C |
| Mostrar más |