Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ CS220 - Large Capacity CO2 Incubator Shaker
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30213521 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
25 mm
51 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Órbita unitSize
30213521 25 mm cada uno
30213523 51 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30213521 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6740211010
Acelere su investigación con el agitador incubador de CO2 Eppendorf CellXpert™ CS220, el único agitador incubador de CO2 con esterilización a 180°C integrada. Consiga una gran capacidad de matraces y resultados fiables con una mayor eficiencia del espacio de laboratorio y bajos costes operativos.
Acelere su crecimiento - CellXpert™ CS220 - Agitador incubador de CO2
El CellXpert™ CS220 es un agitador incubador de CO2 apilable y de gran capacidad que fue diseñado para acelerar los proyectos de investigación de cultivos en suspensión de mamíferos.
Por favor, pida por separado: plataforma, abrazaderas, almohadillas adhesivas, base o pies de almacenamiento, paquete de suministro de agua; Opcional: 1-2 kits de apilamiento y soporte para depósito de agua
  • Gran capacidad de matraces: p. ej, 8 x 5 L Corning™/Thomson Optimum Growth™, 25 x 1 L / 42 x 500 mL / 102 x 125 mL Erlenmeyer flasks (on sticky pad)
  • 180 °C sterilization routine integrated: incl. wizard y protocolo de funcionamiento descargable; sin flujo de aire UV/desinfección de la superficie restringidos localmente
  • Cámara de acero inoxidable: diseño higiénico conforme a la norma EN ISO 14159:2008, además de pocas piezas internas y sin rueda motriz, grietas, cables ni aletas calefactoras en el interior
  • Rendimiento optimizado por espacio de laboratorio: la mejor relación tamaño de plataforma frente a espacio ocupado del mercado, apilable hasta 3 veces
  • Ahorra costes: Siempre incluido: plataforma deslizante, control de rH, interfaz táctil, puerto de acceso, rutina de esterilización a 180°C; sin lámparas UV que requieran un cambio frecuente; bajo consumo de gas y energía
  • Eppendorf X-drive: Accionamiento de agitador probado y comprobado con cuatro ejes de soporte de peso para 24
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 25 mm
Ángulo de rotación
Capacidad portante (métrico) 25 kg
Intervalo de velocidad De 20 a 300 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) 8°C above ambient to 60°C
Tipo de producto CO2 Incubator Shaker
Capacidad portante (imperial) 56 lb.
Tipo de tapón EU
Uniformidad de temperatura ±0.3°C at 37°C
Fondo interior (imperial) 22.8 in.
Fondo interior (métrico) 58.0 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 58.0 x 102.5 x 38.5 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 51.3 x 93 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 80.5 x 131.8 x 67.3 cm
Altura (imperial) 26.5 in.
Altura (imperial) interior 15. 2 in.
Altura (métrico) 67.3 cm
Altura (métrico) interior 38.5 cm
Longitud (imperial) 31.7 in.
Longitud de la plataforma (imperial) 20.2 in.
Longitud (métrico) 80.5 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 51.3 cm
Anchura (imperial) 51.9 in.
Anchura (imperial) interior 40.4 in.
Anchura de la plataforma (imperial) 36.6 in.
Anchura (métrico) 131.8 cm
Anchura (métrico) interior 102.5 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 93 cm
Modelo CellXpert CS220
Pantalla 7 in. Color Touchscreen
Rango de humedad 20 to 85% (non-condensing)
Refrigerado No