Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170
Código de producto. 15977065
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220 – 240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
15977065 220 – 240 V cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15977065 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6734000011
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora de CO2 CellXpert C170 tiene una alta relación volumen a ratio de huella y garantiza una atmósfera uniforme y uniforme. La cámara sin costuras importa y un diseño sin ventilador facilita su limpieza y la desinfección a alta temperatura 140 °C proporciona una descontaminación eficaz.
  • Hasta un 25 % más de espacio: Diseño sin ventilador, sistema de estantería inteligente y concepto de aislamiento innovador
  • Facilidad de uso: Nuevo concepto de cierre magnético de puertas para puertas exteriores e interiores
  • Fácil limpieza y desinfección: Cámara sin costuras, fácil desmontaje
  • Protección eficaz contra la contaminación: Desinfección a alta temperatura de 140 °C (HTD), sin filtros HEPA internos
  • Protección mejorada contra vibraciones y turbulencias: diseño sin ventilador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Control de concentración de CO2 ±0,1 %
Tipo de controlador pantalla estándar
Salidas de datos Ethernet, caja VisioNize™
Capacidad (métrico) 170 l
Intervalo de concentración de CO2 Del 0,1 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
N.º de estantes 4 estándar/8 máx.
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4° hasta 50 °C
Tipo Incubadora de CO2
Modelo de puerta puerta exterior con cierre magnético
Puertos 2
Volumen de la muestra (métrico) 170 l
Estabilidad de la temperatura Ambiente de+ 4 °C a 50 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44,5 x 53,9 x 69,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70,5 x 71,8 x 90 cm
Anchura (métrico) interior 53,9 cm
Altura (métrico) interior 69,2 cm
Fondo interior (métrico) 44,5 cm
Fondo del fregadero (métrico) 44,5 x 53,9 x 69,2 cm
Fondo del pocillo (métrico) 70,5 x 71,8 x 90 cm
Peso (métrico) 112 kg
Tensión 220 – 240 V