Learn More
Scotch-Brite™ Esponja de celulosa 799
Descripción
- Esponja de celulosa con tejido de fibra para limpiar superficies delicadas
- Larga duración debido a las partículas abrasivas distribuidas por toda la almohadilla
- Admite los agentes limpiadores comunes.
- Esponja de doble función y membrana de fregado
- No oxidante y resistente
Especificaciones
Specifications
| Tipo de producto | Esponjas |
| Color | rosa, blanco |
| Dimensiones (L x An) | 131 x 88 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies delicadas |
| Longitud (métrico) | 131 mm |
| Material | Celulosa |
| Modelo | Doble función |
| Anchura (métrico) | 88 mm |