Learn More
Scotch-Brite™ Estropajo de celulosa 770
Código de producto. 17188770
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17188770 Azul paquete de 240
1 options
Código de producto. 17188770 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100157792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00€
    494.90€ / paquete de 240
    Ahorro 294.10€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Potencia abrasiva para su uso en una gran variedad de superficies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Esponja
Color Azul
Dimensiones (L x An) 88 x 131 mm
Longitud (métrico) 88 mm
Material Celulosa
Cantidad 240 paquete
Anchura (métrico) 131 mm