Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Ciencia Precision Wipes Sábanas blancas de 1 capa
Código de producto. p-8000649 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 in)
31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 198
paquete de 286
paquete de 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11778188 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 in) paquete de 30
17445653 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 in) paquete de 286
11768188 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 in) paquete de 15
12660543 31 x 28,5 cm (12,2 x 11,2 in) paquete de 198
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11778188 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7552
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Toallitas con bajo contenido de pelusa, muy absorbentes y químicamente inertes para tareas delicadas e instrumentación en una amplia gama de aplicaciones. Las toallitas blancas de 1 capa se proporcionan en una cómoda caja dispensadora y son antiestáticas.
  • Cajas dispensadoras de hojas blancas de 1 capa
  • Para equipos, superficies, ópticas y materiales delicados
  • Baja pelusa y alta absorbencia
  • Toallitas blancas de uso ligero fabricadas con fibra 100 % pura
  • Se suministran en una caja emergente higiénica y fácil de usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Borrado de tareas críticas
Longitud (imperial) 9,448 in
Longitud (métrico) 20,8 cm
Anchura (imperial) 9.448 in
Anchura (métrico) 11,2 cm
Material Celulosa
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 20,8 x 11,2 cm (8,2 x 4,4 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza ligera de precisión de piezas, superficies, instrumentos e instrumental de vidrio delicado
Tela 1 capas