Learn More
Corning™ RPMI 1640 cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15343601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
1 x 1 L
6 x 1 L
1 x 20 L
6 x 10 L
6 x 20 L
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, HEPES
HEPES
Ninguno
glutagro Suplemento, Rojo de fenol
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
6 PCS
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos unitSize
15343601 6 x 1 L Glutamina 6 PCS
15313561 6 x 500 mL HEPES paquete de 6
15343621 1 x 1 L Ninguno paquete de 6
15373601 6 x 1 L Glutamina, HEPES paquete de 6
15313551 6 x 500 mL glutagro Suplemento, Rojo de fenol paquete de 6
15313541 6 x 500 mL Glutamina, HEPES paquete de 6
15353601 6 x 20 L Glutamina 20 litros
15363601 6 x 10 L Glutamina 10 litros
15323541 6 x 500 mL Glutamina paquete de 6
15353621 1 x 20 L Ninguno 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15343601 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10040CM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Tipo de producto RPMI 1640
Con aditivos Glutamina
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6 x 1 L
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 100,00 mg/l de Ca(NO3)2.4H2O, 400,00 mg/l de KCl, 48,80 mg/l de MgSO4 (anhidro), 6000,00 mg/l de NaCl, 800,70 mg/l de Na2HPO4 (anhidro), 2000,00 mg/l de NaHCO3; aminoácidos: 200,00 mg/l de L-arginina, 56,82 mg/l de L-asparagina.H2O, 20,00 mg/l L-ácido aspártico, 65,20 mg/l de L-cistina.2HCl, 20,00 mg/l de L-ácido glutamico, 300,00 mg/l de L-glutamina, 10,00 mg/l de glicina, 15,00 mg/l de L-histidina, 20,00 mg/l de hidroxi-L-prolina, 50,00 mg/l de L-isoleucina, 50,00 mg/l de L-leucina, 40,00 mg/l de L-lisina. HCl, 15,00 mg/l de L-metionina, 15,00 mg/l de L-fenilalanina, 20,00 mg/l de L-prolina, 30,00 mg/l de L-serina, 20,00 mg/l de L-teonina, 5,00 mg/l de L-triptófano, 28,83 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 20,00 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,20 mg/l de biotina, 0,25 mg/l de pantotenato de calcio-D, 3,00 mg/l de cloruro de colina, 1,00 mg/l de ácido fólico, 35,00 mg/l de i-inositol, 1,00 mg/l de nicotinamida, 1,00 mg/l de ácido aminobenzoico, 1,00 mg/l de piridoxina. HCl, 0,20 mg/l de riboflavina, 1,00 mg/l de tiamina. HCl, 0,005 mg/l de vitamina B12; otros: 2000,00 mg/l de D-glucosa, 1,00 mg/l de glutatión (reducido), 5,00 mg/l de rojo de fenol. Na.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C