Learn More
Corning™ F-12 Ham cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15303611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15303611 6/paq. paquete de 6
1 options
Código de producto. 15303611 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10080CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    68.04€ / paquete de 6
    Ahorro 193.96€
    74% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
Order Info
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentración 1 X
Tipo de producto F-12 de Ham
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6/paq.
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 33,3 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,0016 mg/l de CuSO2 (anhidro), 0,834 mg/l de FeSO4.7H2O, 223,6 mg/l de KCl, 72,20 mg/l de MgSO4 (anhidro), 7600 mg/l de NaCl, 142 mg/l de NaH2PO4 (anhidro), 1176 mg/l de NaHCO3; 0,863 mg/l de ZnSO4.7H2O; aminoácidos: 8,9 mg/l de L-alanina, 211 mg/l de L-arginina. HCl, 15 mg/l de L-asparagina.H2O, 13 mg/l de ácido L-aspártico, 35,12 mg/l de L-cisteína.HCl.H2O, 14,70 mg/l de ácido L-glutámico, 146,20 mg/l de L-glutamina, 7,50 mg/l de glicina, 20,96 mg/l L-histidina.HCl.H2O, 3,94 mg/l de L-isoleucina, 13,10 mg/l de L-leucina, 36,50 mg/l de L-lisina. HCl, 4,48 mg/l de L-metionina, 4,96 mg/l de L-fenilalanina, 34,50 mg/l de L-prolina, 10,50 mg/l de L-serina, 11,90 mg/l de L-teonina, 2,04 mg/l de L-triptófano, 7,84 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 11,70 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,037 mg/l de nicotinamida, 0,062 mg/l de piridoxina. HCl, 0,038 mg/l de riboflavina, 0,34 mg/l de tiamina. HCl, 1,36 mg/l de vitamina B12; otros: 1802 mg/l de D-glucosa, 4,77 mg/l de hipoxantina, Na, 0,21 mg/l de ácido DL-tiótico (lipoico), 0,088 mg/l de lineoleato de metilo, 1,2 mg/l de rojo fenol. Na, 0,16 mg/l de putrescina.2HCl, 110 mg/l de piruvato sódico, 0,73 mg/l de timidina.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.