Learn More
Corning™ DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
BIOPHARMA
Código de producto. 15353531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Glutamina
Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, Piruvato sódico, HEPES
Glutamina, Glucosa
Sin aditivos:
Ninguno
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol
Sin piruvato sódico
Tipo de producto:
Medio DMEM, 1 g/l de glucosa
Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
6 PCS
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Tipo de producto Tamaño de la unidad
15353531 6 x 500 mL Glucosa, Glutamina Sin piruvato sódico Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15303601 6 x 1 L Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medio DMEM, 1 g/l de glucosa paquete de 6
15323601 6 x 1 L Glutamina, Glucosa Sin piruvato sódico Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15323531 6 x 500 mL Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa 6 PCS
15373591 6 x 1 L Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
16651543 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15353551 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15383551 6 x 500 mL Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15393551 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico, HEPES Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15383561 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina, Sin rojo fenol Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15393611 6 x 1 L Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15393591 1 x 10 L Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa 10 litros
15313621 1 x 10 L Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa 10 litros
15303621 1 x 20 L Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa 20 litros
15333621 6 x 1 L Glucosa, Piruvato sódico, HEPES Sin glutamina Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
15323621 6 x 1 L Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15353531 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10017CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40€
    72.06€ / paquete de 6
    Ahorro 5.34€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corning™ El DMEM (medio de Eagle modificado por Dulbecco) favorece el crecimiento del cultivo celular y la sustitución de piridoxal por clorhidrato de piridoxina garantiza una estabilidad mejorada respecto de la formulación original. Los productos se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y la toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento.
  • Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
  • Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
  • Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
  • Probado para determinar el pH y la osmolalidad
  • Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
  • Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
  • Osmolalidad: 335 ±mOsm/kg H2O
  • Micoplasma: Resultado negativo
  • Esterilidad: Aprobado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa
Con aditivos Glucosa, Glutamina
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6 x 500 mL
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 200 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,1 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/l de KCl, 97,7 mg/l de MgSO4 (anhidro), 6400 mg/l de NaCl, 125 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l de NaHCO3; aminoácidos: 84 mg/l de L-arginina. HCl, 62,57 mg/l de L-cistina.2HCI, 584 mg/l de L-glutamina, 30 mg/l de glicina, 42 mg/l de L-histidina.HCl.H2O, 104,8 mg/l de L-isoleucina, 104,8 mg/l de L-leucina, 146,2 mg/l de L-lisina. HCl, 30 mg/l de L-metionina, 66 mg/l de L-fenilalanina, 42 mg/l de L-serina, 95,2 mg/l de L-teonina, 16 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 20 mg/l de L-valina; vitaminas: 4 mg/l de D-pantotenato de calcio, 4 mg/l de cloruro de colina, 4 mg/l de ácido fólico, 7,2 mg/l de i-Inositol, 4 mg/l de, 4 mg/l de piridoxina. HCl, 0,4 mg/l de riboflavina, 4 mg/l de tiamina. HCl; otros: 4500 mg/l de D-glucosa, 15 mg/l de rojo fenol. Na.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C