Learn More
Corning™ Mezcla del medio F-12 DMEM/Ham cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15363541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15363541 6 x 500 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15363541 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10080CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.33€
    155.77€ / paquete de 6
    Ahorro 7.56€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para células de carcinoma, mioblastos esqueléticos de rata, células pulmonares de hámster chino y embriones de rata, conejo y pollo. Mezcla del medio F-12 DMEM/Ham cellgro™ Corning™ está basada en el medio Hams F10, pero presenta mayores concentraciones de colina, inositol, putrescina y varios aminoácidos.
  • Formulado para el cultivo sin suero de células CHO
  • La formulación contiene L-glutamina
  • Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
  • Osmolalidad: 289 mOsm/kg de H2O
  • Endotoxina: < 0,25 EU/ml
  • Esterilidad: Aprobado
  • Micoplasma: Resultado negativo
Información de órdenes
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6 x 500 mL
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 33,3 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,0016 mg/l de CuSO2 (anhidro), 0,834 mg/l de FeSO4.7H2O, 223,6 mg/l de KCl, 72,20 mg/l de MgSO4 (anhidro), 7600 mg/l de NaCl, 142 mg/l de NaH2PO4 (anhidro), 1176 mg/l de NaHCO3; 0,863 mg/l de ZnSO4.7H2O; aminoácidos: 8,9 mg/l de L-alanina, 211 mg/l de L-arginina. HCl, 15 mg/l de L-asparagina.H2O, 13 mg/l de ácido L-aspártico, 35,12 mg/l de L-cisteína.HCl.H2O, 14,70 mg/l de ácido L-glutámico, 146,20 mg/l de L-glutamina, 7,50 mg/l de glicina, 20,96 mg/l L-histidina.HCl.H2O, 3,94 mg/l de L-isoleucina, 13,10 mg/l de L-leucina, 36,50 mg/l de L-lisina. HCl, 4,48 mg/l de L-metionina, 4,96 mg/l de L-fenilalanina, 34,50 mg/l de L-prolina, 10,50 mg/l de L-serina, 11,90 mg/l de L-teonina, 2,04 mg/l de L-triptófano, 7,84 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 11,70 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,037 mg/l de nicotinamida, 0,062 mg/l de piridoxina. HCl, 0,038 mg/l de riboflavina, 0,34 mg/l de tiamina. HCl, 1,36 mg/l de vitamina B12; otros: 1802 mg/l de D-glucosa, 4,77 mg/l de hipoxantina, Na, 0,21 mg/l de ácido DL-tiótico (lipoico), 0,088 mg/l de lineoleato de metilo, 1,2 mg/l de rojo fenol. Na, 0,16 mg/l de putrescina.2HCl, 110 mg/l de piruvato sódico, 0,73 mg/l de timidina.
pH 7,2
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C