Learn More
Corning™ Mezcla de F-12 DMEM/Ham cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15353561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
6 x 1 L
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, HEPES
Sin aditivos:
Ninguno
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
15353561 6 x 500 mL Glutamina Sin rojo fenol paquete de 6
15323611 6 x 1 L Glutamina, HEPES Ninguno 6 PCS
15323561 6 x 500 mL Glutamina Ninguno paquete de 6
15313611 6 x 1 L Glutamina Ninguno paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15353561 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 16405CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.09€
    204.49€ / paquete de 6
    Ahorro 22.60€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los productos se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y la toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. La mezcla F-12 DMEM/Ham cellgro™ Corning™ soporta el crecimiento del cultivo celular y la sustitución de piridoxal por HCl de piridoxina asegura una estabilidad mejorada sobre la formulación original.
  • Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
  • Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
  • Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
  • Probado para determinar el pH y la osmolalidad
  • Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
  • Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
  • El medio F-12 está basado en el medio Hams F10, pero presenta mayores concentraciones de colina, inositol, putrescina y varios aminoácidos
  • Micoplasma: Resultado negativo
  • Esterilidad: Aprobado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6 x 500 mL
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 116,65 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,417 mg/l de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/l de KCl, 0,0008 mg/l de CuSO4 (anhidro), 84,95 mg/l de MgSO4 (anhidro), 7000 mg/l de NaCl, 62,5 mg/l de Na2HPO4.H2O, 71 mg/l de Na2HPO4 (anhidro), 2438 mg/l de NaHCO3, 0,4315 mg/l de ZnSO4.7H2O; amino ácidos: 4,45 mg/l de L-alanina, 147,5 mg/l de L-arginina. HCl, 7,5 mg/l de L-asparagina.H2O, 6,65 mg/l de ácido L-aspártico, 17,56 mg/l de L-cisteína.HCl.H2O, 31,285 mg/l de L-cisteína.2HCl, 7,35 mg/l de ácido L-glutámico, 365,1 mg/l de L-glutamina, 18,75 mg/l de glicina, 31,48 mg/l de L-histadina.HCl.H2O, 54,37 mg/l de L-isoleucina, 58,95 mg/l de L-leucina, 91,35 mg/l de L-lisina. HCl, 17,24 mg/l de L-metionina, 35,48 mg/l de L-fenilalanina, 17,25 mg/l de L-prolina, 26,25 mg/l de L-serina, 53,55 mg/l de L-teonina, 9,02 mg/l de L-triptófano, 55,815 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 52,85 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,00365 mg/l de biotina, 2,24 mg/l de pantotenato de calcio-D, 8,98 mg/l de cloruro de colina, 2,65 mg/l de ácido fólico, 12,61 mg/l de i-inositol, 2,0185 mg/l de nicotinamida, 2,031 mg/l de piridoxina. HCl, 0,219 mg/l de riboflavina, 2,17 mg/l de tiamina. HCl; otros: 3151 mg/l de D-glucosa, 2,385 mg/l de hipoxantina, sodio, 0,105 mg/l de ácido DL-tioctico (lipoico), 0,044 mg/l de linoleato de metilo, 0,08 mg/l de putrescina.2HCl, 110 mg/l de piruvato sódico, 0,365 mg/l de timidina.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C