Learn More
Corning™ Medio de cultivo celular cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. 15313531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tipo de producto:
Medios de cultivos celulares
Suero reducido de HEPES transfectagro
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
15313531 500 mL Medios de cultivos celulares paquete de 6
15363591 1 L Medios de cultivos celulares paquete de 6
15373701 500 mL Suero reducido de HEPES transfectagro 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15313531 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10010CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.34€
    77.58€ / paquete de 6
    Ahorro 5.76€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
El medio de suero reducido transfectagro™ está diseñado para maximizar el crecimiento de una variedad de tipos de células en condiciones de suero reducido, lo que generalmente permite al menos un 50 % de reducción en el uso de suero con una adaptación mínima. Transfectagro, una formulación de suero reducido químicamente definida, también mejora la eficiencia de la transfección transitoria en una variedad de tipos de células.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Esterilidad Estéril
Cantidad 500 mL
Nivel de endotoxinas 0,25 EU/ml