Learn More
Agua para biología molecular comprobada según el agua estéril USP, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. 15393581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15393581 6 x 500 mL paquete de 6
15383581 6 x 100 mL 6 PCS
15303711 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15393581 Proveedor Corning Media Tech N.º de proveedor 46000CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    136.61€ / paquete de 6
    Ahorro 20.39€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en aplicaciones sin ARNasa, ADNasa ni proteasa. El agua para biología molecular Corning™ comprobada según el agua estéril USP se utiliza para la preparación de tampones, purificación de ADN/ARN, secuenciación y bibliotecas de ADN, ADN rec
El agua de calidad para biología molecular ideal para aplicaciones en las que se requiere agua de alta pureza, sin ARNasa, ADNasa y proteasa (por ejemplo, preparación de PCR y otras reacciones de biología molecular, extracción de ADN/ARN/proteínas, purificación y reactivos de almacenamiento). El agua de calidad para biología molecular se prueba según las propiedades químicas y físicas encontradas en la monografía de la USP para agua purificada estéril.
Certifications
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC refrigeración
SMILES O
Especificaciones
Cantidad 6 x 500 mL