Learn More
Corning™ Sistemas CellCube™ con pinzas de esquina
BIOPHARMA
Código de producto. 17310230 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
CellBIND
Tratado para cultivo de tejidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie unitSize
17310230 CellBIND cada uno
17279109 Tratado para cultivo de tejidos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17310230 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El CellCube™ El módulo es un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se ha probado al 100 % antes del envío. Se compone de una serie de placas de estireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes. Cada placa de cultivo recibe un tratamiento de cultivo de tejidos exclusivo antes del montaje para garantizar un crecimiento celular denso y uniforme.
Los módulos CellCube™ proporcionan:
  • una serie de placas de poliestireno paralelas unidas para crear espacios de flujo laminar finos y sellados entre placas adyacentes.
  • Superficie de crecimiento de poliestireno de 85 000 cm2 tratada de forma óptima con la superficie Corning™ CellBIND™ para el crecimiento de células dependientes del anclaje.
  • un entorno perfundido que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye nutrientes y oxígeno de forma fiable.
  • Un dispositivo integral, encapsulado, estéril y de un solo uso que se somete a una prueba de mantenimiento de la presión al 100 % antes de su envío.
Ventajas de la superficie Corning™ CellBIND™:
  • Mejora la fijación celular que conduce a un aumento del crecimiento y la producción celular
  • Permite una fijación celular más uniforme
  • Ayuda a adaptar las células a condiciones de suero reducido o sin suero
  • Reduce el desprendimiento prematuro de células de cultivos confluentes
  • Puede eliminar la necesidad de revestimientos biológicos tediosos, que requieren mucho tiempo, caros y de baja estabilidad
  • No es un revestimiento, no requiere refrigeración ni manipulación especial y es estable a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 L
Incluye Clips de esquina
Forma Cuadrada
Graduated No
Esterilidad Estéril
Área de cultivo 85.000 cm2
Tratamiento de superficie CellBIND
Capas de bandejas 100