Descripción
Diseñado para mejora la fijación celular en condiciones difíciles, como en medios con reducción de suero o sin suero, lo que resulta en un rendimiento superior. Los tapones de rosca estándar de 33 mm tienen una membrana no humectable de 0,2 μm sellada para permitir el intercambio de gases. Las piezas de llenado con un diámetro de 26 mm permiten el acceso directo a la cámara.
- Tratamiento de superficie CellBIND™
- Adhesión celular mejorada
- Con certificación de apirogenia y esterilizados mediante radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | De 5000 a 7601 mL |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 2 |
| Tipo de producto | CellBind CellStack |
| Graduated | Sí |
| Área de cultivo | 25.440 cm² |
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Método de esterilización | Radiación gamma |