Descripción
- Utiliza una superficie de crecimiento con tratamiento para cultivo de tejidos para la fijación celular y perfecciona continuamente las células con medio fresco para aumentar la productividad celular
- El sistema CellCube proporciona un entorno que simula en mayor medida las condiciones in vivo y distribuye de forma fiable nutrientes y oxígeno con bajos gradientes diferenciales en todas las células de los módulos.
- Los módulos CellCube proporcionan una superficie tratada con cultivo de tejidos tradicional o una superficie Corning CellBIND™ para el crecimiento de células dependientes de anclaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Superficie de crecimiento y conectores asépticos |
| N.º por caja | 2/Cs |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 8500 cm² |
| Capas de bandejas | 10 capas |