Learn More
Corning™ Recipientes de cultivo celular CellBIND™ HYPERStack™ - Nuevo diseño
BIOPHARMA
Código de producto. 17293074 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
18.000 cm²
6000 cm2
Tipo de producto:
Recipiente de 12 capas
Recipiente de 36 capas
N.º por caja:
2/Cs
4/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Tipo de producto N.º por caja Tamaño de la unidad
17293074 6000 cm2 Recipiente de 12 capas 4/Cs. paquete de 4
17213084 18.000 cm² Recipiente de 36 capas 2/Cs paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17293074 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 20012
En stock
Más células – proporciona hasta 5 veces la superficie de crecimiento de un recipiente de cultivo celular tradicional de tamaño comparable.
Plataforma High Yield PER(HYPER) de Corning - Sistema cerrado para el crecimiento celular de alto rendimiento
El Corning HYPERStack El recipiente de cultivo celular combina lo mejor de dos Corning productos: el Corning CellSTACK™ y el Corning Recipientes para cultivo celular HYPER Flask .™ La utilización de la tecnología de película permeable al gas proporcionada en el espacio ocupado por el CellSTACK El buque permite la HYPERStack plataforma para estar entre los recipientes de cultivo celular más eficientes y escalables para el cultivo de células adherentes disponibles en la actualidad.
Características y ventajas
  • Más células – Proporciona hasta 5 veces la superficie de crecimiento de un recipiente de cultivo celular tradicional de tamaño comparable.
  • Sistema cerrado – No se permiten manipulaciones abiertas de fluidos
  • Producto escalable – Las ofertas de múltiples tamaños admiten la ampliación vertical y horizontal
  • Diseño ergonómico – Manipulación más sencilla con equipos de manipulación y accesorios.
  • Volumen de medios fijo – 0,2 ml/ cm2 llena el recipiente para generar menos residuos volumétricos
Guía de tratamiento de superficies
Corning CellBIND™ El tratamiento de superficie está diseñado para mejorar la adhesión celular y aumentar el rendimiento celular, mejorando la adhesión de células poco adherentes y manteniendo el crecimiento en condiciones de suero reducido o sin suero. Alternativamente, una opción no tratada puede admitir la fijación convencional de las células y permitir un procedimiento de recolección más rápido y suave para el procesamiento y los ensayos posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 13485, FDA CFR 21 Parte 820, cGMP, BSE/TSE (EMA/410/01), No Pirogénico, USP Clase VI Probado, Esterilizado por Radiación (ANSI/AAMI/ISO 11137), SAL 10⁻⁶
Capacidad (métrico) 1310 mL
Material Poliestireno
Altura (imperial) 2,8 in
Altura (métrico) 71 mm
Incluye 1 Vaso de cultivo celular
Longitud (imperial) 13,42 in
Longitud (métrico) 342 mm
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1 Unidad
Tipo de producto Recipiente de 12 capas
Forma Rectangular
Anchura (imperial) 8,15 in.
Anchura (métrico) 207 mm
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Área de cultivo 6000 cm2
Tratamiento de superficie CellBIND
Volumen de trabajo (métrico) 1310 mL
Capas de bandejas 12
Cantidad 1 unidad