Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular sin tratar con tapón de ventilación
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10399493 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
60 mL
210 mL
250 mL
Área de cultivo:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Volumen de trabajo (métrico):
De 30 a 45 mL
De 35 a 52,5 mL
De 5 a 7,5 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Volumen de trabajo (métrico) unitSize
10399493 210 mL 150 cm2 De 30 a 45 mL 50 PCS
10125863 60 mL 75 cm2 - 100 PCS
10783394 250 mL 175 cm2 De 35 a 52,5 mL paquete de 50
10258773 10 mL 25 cm2 De 5 a 7,5 mL paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10399493 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431465
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • integridad 100 % probada
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • El cuello rediseñado del matraz de 75 cm2 presenta un cuello rediseñado para facilitar el vertido de medios, 1,4 in (3,6 cm) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 210 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Inclinado
N.º por caja 50/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Sin tratamiento
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Forma de U
Tipo de tapón Con ventilación
Área de cultivo 150 cm2
Volumen de trabajo (métrico) De 30 a 45 mL