Learn More
Agua de grado de cultivo celular, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. 15676675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15676675 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 15676675 Proveedor Corning Media Tech N.º de proveedor 25065LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    503.02€ / 20 litros
    Ahorro 51.98€
    9% Descuento
 Artículo restringido
El agua para cultivo celular CORNING™ está comprobada según el agua estéril USP/EP para especificaciones de inyección.
  • Agua de alta calidad adecuada para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular y otros reactivos para aplicaciones sensibles
  • Nuestras selecciones de recipientes para bioprocesos son adecuadas para aplicaciones a gran escala, como la limpieza y la preparación de reactivos en flujo ascendente y descendente.
  • El agua para cultivos celulares pasa por una amplia gama de pruebas que incluyen pruebas de las propiedades químicas y físicas encontradas en las monografías de la USP y la EP sobre agua estéril para inyección (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Bolsa
Residuos después de la evaporación ≤3 mg (0,0003%)
Esterilidad Estéril
Cantidad 20 L