Learn More
Agua para cultivo celular comprobada según el agua estéril USP/EP, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. 15353661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 L
Tamaño de la unidad:
200 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15353661 200 L 200 litros
1 options
El producto no debe utilizarse como inyectable ni en la preparación de inyectables.
Código de producto. 15353661 Proveedor Corning Media Tech N.º de proveedor 25065LH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El producto no debe utilizarse como inyectable ni en la preparación de inyectables.
Agua de alta calidad para su uso en aplicaciones de cultivo celular El agua para cultivo celular Corning™ comprobada según el agua estéril USP/EP se utiliza en la preparación de tampones de purificación y cromatografía.
El agua de grado de cultivo celular es agua de alta calidad adecuada para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular y otros reactivos para aplicaciones sensibles. Nuestras selecciones de recipientes para bioprocesos son adecuadas para aplicaciones a gran escala, como la limpieza y la preparación de reactivos en flujo ascendente y descendente. El agua para cultivos celulares pasa por una amplia gama de pruebas que incluyen pruebas de las propiedades químicas y físicas encontradas en las monografías de la USP y la EP sobre agua estéril para inyección (WFI).
Certifications
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 L