Learn More
Ceftibuten Hydrate, TRC
Código de producto. 17984375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984375 10 mg 10 miligramos
17923395 5 g 5 g
17913595 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118081-37-1
Fórmula molecular C15 H14 N4 O6 S2 . H2O
Peso molecular (g/mol) 410.4
Sinónimo [6R-[6α,7β(Z)]]-7-[[2-(2-Amino-4-thiazolyl)-4-carboxy-1-oxo-2-butenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Hydrate
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(E)-2-(2-aminotiol-5-il)-4-carboxi-pero-2-enoil]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico; hidratar
SMILES O.Nc1ncc(s1)\C(=C\CC(=O)O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftibuten Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O6S2.H2O/c16-15-17-5-8(27-15)6(1-2-9(20)21)11(22)18-10-12(23)19-7(14(24)25)3-4-26-13(10)19;/h1,3,5,10,13H,2,4H2,(H2,16,17)(H,18,22)(H,20,21)(H,24,25);1H2/b6-1-;/t10-,13-;/m1./s1
Porcentaje de pureza >95%