Learn More
Cefteram, TRC
Código de producto. 17974375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
17974375 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 17974375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2442755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82547-58-8
Fórmula molecular C16 H17 N9 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 479.49
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(5-methyl-2H-tetrazol-2-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Antibiotic Ro 19-5247, Antibiotic T 2525, Cefteram, Cefterame, Ceftetrame, Ro 19-5247, T 2525;
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metaxiiminoacetil]amino]-3-[(5-metiltetrazol-2-il)metilo]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico ácido
SMILES CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cn3nnc(C)n3)\c4csc(N)n4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefteram
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N9O5S2/c1-6-20-23-24(21-6)3-7-4-31-14-10(13(27)25(14)11(7)15(28)29)19-12(26)9(22-30-2)8-5-32-16(17)18-8/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,26)(H,28,29)/b22-9-/t10-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.0794