Learn More
Ceftazimida Pentahidratada (contiene 1 equivalente de Na2CO3 como estabilizador), TRC
Código de producto. 30011618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011618 250 mg 250 miligramos
30009274 1 g 1 g
30004319 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC244100250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78439-06-2
Fórmula molecular C22 H22 N6 O7 S2 . 5 H2 O
Peso molecular (g/mol) 636.65
Sinónimo Ceftazidime pentahydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate pentahydrate, Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, hydrate (1:5), Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, pentahydrate (9CI), Pyridinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, pentahydrate, [6R-[6α,7β(Z)]]-, Ceftazidime pentahydrate, Glazidim, Starcef 1, CCI 20263BQ
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)-2-(2-carboxipropán-2-iloxiimino)acetil]amino]-8-oxo-3-(piridina-1-ium-ilmetil)-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato; Pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3ccccc3)\c4csc(N)n4)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceftazidime pentahydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.152
Porcentaje de pureza >95%